(Triphenylstannyl)dimethylvinylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
SILS20720.1
SILS20720.5
009700-1G
SILNSILS20720.1EA
0
EUR
SILNSILS20720.1
SILNSILS20720.5
FLUO009700-1G
(Triphenylstannyl)dimethylvinylsilan
(Triphenylstannyl)dimethylvinylsilan
Formel:
C₂₂H₂₄SiSn |
MDL:
MFCD03093832 CAS-Nummer: 210362-73-5 |