(Triphenylstannyl)dimethylphenylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
009698-1G 009698-5G
FLUO009698-1GEA 0 EUR
FLUO009698-1G FLUO009698-5G
(Triphenylstannyl)dimethylphenylsilan
(Triphenylstannyl)dimethylphenylsilan
Formel: C₂₆H₂₆SiSn
MDL: MFCD03093830
CAS-Nummer: 210362-76-8