(Triphenylstannyl)dimethylphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr
SILS20719.1 SILS20719.5
SILNSILS20719.1EA 0 EUR
SILNSILS20719.1 SILNSILS20719.5
(Triphenylstannyl)dimethylphenylsilan
(Triphenylstannyl)dimethylphenylsilan
Formel: C₂₆H₂₆SiSn
MDL: MFCD03093830
CAS-Nummer: 210362-76-8