(Triphenylstannyl)triphenylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
009702-1G
009702-5G
FLUO009702-1GEA
0
EUR
FLUO009702-1G
FLUO009702-5G
(Triphenylstannyl)triphenylsilan
(Triphenylstannyl)triphenylsilan
Formel:
C₃₆H₃₀SiSn |
MDL:
MFCD03093834 CAS-Nummer: 6928-70-7 |