(Triphenylstannyl)triphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr
SILS20723.1 SILS20723.5
SILNSILS20723.1EA 0 EUR
SILNSILS20723.1 SILNSILS20723.5
(Triphenylstannyl)triphenylsilan
(Triphenylstannyl)triphenylsilan
Formel: C₃₆H₃₀SiSn
MDL: MFCD03093834
CAS-Nummer: 6928-70-7