2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorphenyl)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
3G-029.500
3G-029.1
3G-029.5
3G-029.10
BIOT3G-029.500EA
0
EUR
BIOT3G-029.500
BIOT3G-029.1
BIOT3G-029.5
BIOT3G-029.10
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorphenyl)acetonitril
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₄H₆Cl₃F₃N₂ |
MDL:
MFCD00172210 CAS-Nummer: 338407-06-0 |