2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
3G-002.500 3G-002.1 3G-002.5 3G-002.10
BIOT3G-002.500EA 0 EUR
BIOT3G-002.500 BIOT3G-002.1 BIOT3G-002.5 BIOT3G-002.10
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitril
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitril
Formel: C₁₄H₈ClF₃N₂
MDL: MFCD00172206
CAS-Nummer: 213994-27-5