2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
3G-038.500 3G-038.1 3G-038.5 3G-038.10
BIOT3G-038.500EA 0 EUR
BIOT3G-038.500 BIOT3G-038.1 BIOT3G-038.5 BIOT3G-038.10
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitril
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
MDL: MFCD00172215
CAS-Nummer: 213994-29-7