N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Boc-Trp-OH
275690050 275690250 275691000
ACRO275690050EA 26 EUR
ACRO275690050 ACRO275690250 ACRO275691000
N(α)-Boc-L-tryptophan 97%
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₄
Molecular Weight: 304,3 g/mol
Schmelzpunkt: 134…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065595
CAS-Nummer: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -19° to -23° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥96.0 %