α-Methylzimtsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
L00806.06 L00806.14 L00806.22
L00806.06EA 24.7 EUR
L00806.06 L00806.14 L00806.22
α-Methylzimtsäure ≥99%
α-Methylzimtsäure
Purity: 99% CAS No.: 1199-77-5 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 78-82° Boiling Point: 288° MDL No.: MFCD00002652
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 288 °C
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002652
CAS-Nummer: 1199-77-5
EINECS: 214-847-0