α-Methylzimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M35606-100G M35606-25G
SIALM35606-100GEA 314 EUR
SIALM35606-100G SIALM35606-25G
α-Methylzimtsäure, Sigma-Aldrich®
α-Methylzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
MDL: MFCD00002652
CAS-Nummer: 1199-77-5
EINECS: 214-847-0