2-Brom-4,5-dimethoxyzimtsäure
Lieferant: MENAI
IP12.50 IP12.100
MENAIP12.50EA 0 EUR
MENAIP12.50 MENAIP12.100
2-Brom-4,5-dimethoxyzimtsäure
2-Brom-4,5-dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₀H₉BrO₃
MDL: MFCD00017614
CAS-Nummer: 151539-52-5