1-(3-Brom-4-fluorbenzoyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4613-5G
CA-4613-1G
CA-4613-25G
COBBCA-4613-5GEA
3100
EUR
COBBCA-4613-5G
COBBCA-4613-1G
COBBCA-4613-25G
1-(3-Brom-4-fluorbenzoyl)piperidin
1-(3-Brom-4-fluorbenzoyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₃BrFNO |
MDL:
MFCD10699648 CAS-Nummer: 1033201-74-9 |