1-(4-Fluorbenzoyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4747-5G
CA-4747-25G
COBBCA-4747-5GEA
44.8
EUR
COBBCA-4747-5G
COBBCA-4747-25G
1-(4-Fluorbenzoyl)piperidin
1-(4-Fluorbenzoyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD00174322 CAS-Nummer: 58547-67-4 |