1-(4-Fluorbenzoyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4542-1G CA-4542-25G CA-4542-5G
COBBCA-4542-1GEA 49.7 EUR
COBBCA-4542-1G COBBCA-4542-25G COBBCA-4542-5G
1-(4-Fluorbenzoyl)pyrrolidin
1-(4-Fluorbenzoyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₂FNO
MDL: MFCD00465428
CAS-Nummer: 349644-07-1