(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
AM-1764-5G AM-1764-1G
COBBAM-1764-5GEA 0 EUR
COBBAM-1764-5G COBBAM-1764-1G
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MDL: MFCD03839877
CAS-Nummer: 140645-24-5