1-Boc-4-methylpiperidin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
tert-Butyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate
60-0002.1
60-0002.5
CHMP60-0002.1EA
0
EUR
CHMP60-0002.1
CHMP60-0002.5
1-Boc-4-methylpiperidin
1-Boc-4-methylpiperidin
Formel:
C₁₁H₂₁NO₂ Molecular Weight: 199,2899 g/mol |
MDL:
MFCD04114947 CAS-Nummer: 123387-50-8 |