1-((4-Bromphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
4R-1332.500
4R-1332.1
4R-1332.5
4R-1332.10
BIOT4R-1332.500EA
0
EUR
BIOT4R-1332.500
BIOT4R-1332.1
BIOT4R-1332.5
BIOT4R-1332.10
1-((4-Bromphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
1-((4-Bromphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO₄S |
MDL:
MFCD02331440 CAS-Nummer: 203519-01-1 |