1-Brom-3-fluor-5-pyrrolidinobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)pyrrolidine
AN-1502-1G
AN-1502-5G
COBBAN-1502-1GEA
188
EUR
COBBAN-1502-1G
COBBAN-1502-5G
1-Brom-3-fluor-5-pyrrolidinobenzol
1-Brom-3-fluor-5-pyrrolidinobenzol
Formel:
C₁₀H₁₁BrFN Molecular Weight: 244,1035 g/mol |
MDL:
MFCD13195637 CAS-Nummer: 1199773-24-4 |