1-((3-Brom-5-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)benzotrifluoride
HC-6310-5G
HC-6310-1G
COBBHC-6310-5GEA
0
EUR
COBBHC-6310-5G
COBBHC-6310-1G
1-((3-Brom-5-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
1-((3-Brom-5-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₃BrF₃NO₂S |
MDL:
MFCD09801013 CAS-Nummer: 951884-69-8 |