1-((4-Brom-3-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6474-5G HC-6474-1G
COBBHC-6474-5GEA 0 EUR
COBBHC-6474-5G COBBHC-6474-1G
1-((4-Brom-3-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
1-((4-Brom-3-(trifluormethyl)phenyl)sulfonyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₃BrF₃NO₂S
MDL: MFCD11053849
CAS-Nummer: 1065074-37-4