1-((3-Brom-5-methylphenyl)sulfonyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6460-1G
HC-6460-5G
COBBHC-6460-1GEA
149
EUR
COBBHC-6460-1G
COBBHC-6460-5G
1-((3-Brom-5-methylphenyl)sulfonyl)piperidin
1-((3-Brom-5-methylphenyl)sulfonyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO₂S |
MDL:
MFCD09972151 CAS-Nummer: 1020252-95-2 |