1-((4-Chlorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Lieferant: BIONET RESEARCH
1R-1300.500
1R-1300.1
1R-1300.5
1R-1300.10
BIOT1R-1300.500EA
0
EUR
BIOT1R-1300.500
BIOT1R-1300.1
BIOT1R-1300.5
BIOT1R-1300.10
1-((4-Chlorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
1-((4-Chlorphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Formel:
C₁₂H₁₆ClN₃O₃S |
MDL:
MFCD00754333 CAS-Nummer: 332400-85-8 |