1-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Lieferant: BIONET RESEARCH
2R-1304.500 2R-1304.1 2R-1304.5 2R-1304.10
BIOT2R-1304.500EA 0 EUR
BIOT2R-1304.500 BIOT2R-1304.1 BIOT2R-1304.5 BIOT2R-1304.10
1-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
1-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₃S
MDL: MFCD00759493
CAS-Nummer: 324531-31-9