1-((4-Nitrophenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
4R-1331.500
4R-1331.1
4R-1331.5
4R-1331.10
BIOT4R-1331.500EA
0
EUR
BIOT4R-1331.500
BIOT4R-1331.1
BIOT4R-1331.5
BIOT4R-1331.10
1-((4-Nitrophenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
1-((4-Nitrophenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₆S |
MDL:
MFCD01045658 CAS-Nummer: 331828-49-0 |