5-Amino-2-mercaptobenzimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Amino-1H-benzoimidazole-2-thiol
AC34641DA
AC34641EA
AC34641EE
MAYBAC34641DAEA
0
EUR
MAYBAC34641DA
MAYBAC34641EA
MAYBAC34641EE
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Formel:
C₇H₇N₃S Molecular Weight: 165,22 g/mol |
MDL:
MFCD00022671 CAS-Nummer: 2818-66-8 EINECS: 220-574-8 |