5-(Trifluormethoxy)isatin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25494.03
B25494.06
B25494.03EA
33.1
EUR
B25494.03
B25494.06
5-(Trifluormethoxy)isatin ≥98%
5-(Trifluormethoxy)isatin
Purity: 98%
CAS No.: 169037-23-4
Molecular Formula: C9H4F3NO2
Formula Weight: 231.13
Melting Point: 170-172°
MDL No.: MFCD00192524
Formel:
C₉H₄F₃NO₃ Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192524 CAS-Nummer: 169037-23-4 |