5-(Trifluormethoxy)isatin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0136-5G IN-0136-1G IN-0136-25G
COBBIN-0136-5GEA 0 EUR
COBBIN-0136-5G COBBIN-0136-1G COBBIN-0136-25G
5-(Trifluormethoxy)isatin
5-(Trifluormethoxy)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₃
MDL: MFCD00192524
CAS-Nummer: 169037-23-4