6-(Trifluormethyl)isatin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0179-5G
IN-0179-1G
COBBIN-0179-5GEA
0
EUR
COBBIN-0179-5G
COBBIN-0179-1G
6-(Trifluormethyl)isatin
6-(Trifluormethyl)isatin
Formel:
C₉H₄F₃NO₂ |
MDL:
MFCD08457887 CAS-Nummer: 343-69-1 |