7-(Trifluormethyl)isatin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0122-5G IN-0122-1G
COBBIN-0122-5GEA 73.9 EUR
COBBIN-0122-5G COBBIN-0122-1G
7-(Trifluormethyl)isatin
7-(Trifluormethyl)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 215,1300 g/mol
MDL: MFCD01248408
CAS-Nummer: 391-12-8