3,4-(Methylendioxy)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Piperonylamine, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanamine
008877-10G 008877-25G
FLUO008877-10GEA 0 EUR
FLUO008877-10G FLUO008877-25G
3,4-(Methylendioxy)benzylamin
3,4-(Methylendioxy)benzylamin
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,17 g/mol
MDL: MFCD00005840
CAS-Nummer: 2620-50-0
EINECS: 220-056-1