1-(Ethoxymethyl)imidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1021-5G HI-1021-25G HI-1021-1G
COBBHI-1021-5GEA 1530 EUR
COBBHI-1021-5G COBBHI-1021-25G COBBHI-1021-1G
1-(Ethoxymethyl)imidazol
1-(Ethoxymethyl)imidazole
Formel: C₆H₁₀N₂O
MDL: MFCD09878401
CAS-Nummer: 67319-04-4