1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Methyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
CFF279.1
CFF279.5
017325-1G
017325-5G
CHMPCFF279.1EA
268
EUR
CHMPCFF279.1
CHMPCFF279.5
FLUO017325-1G
FLUO017325-5G
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
1-Methyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Formel:
C₄H₅ClN₂O₂S Molecular Weight: 180,61 g/mol |
MDL:
MFCD00068060 CAS-Nummer: 137049-00-4 |