1-Methyl-4-imidazolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF312.0.25 CFF312.0.5 CFF312.1 017352-250MG 017352-500MG 017352-1G
CHMPCFF312.0.25EA 427 EUR
CHMPCFF312.0.25 CHMPCFF312.0.5 CHMPCFF312.1 FLUO017352-250MG FLUO017352-500MG FLUO017352-1G
1-Methyl-4-imidazolsulfonamid
1-Methyl-4-imidazolsulfonamid
Formel: C₄H₇N₃O₂S
MDL: MFCD02091382
CAS-Nummer: 111124-90-4