1-Tritylimidazol-4-carbaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
B25272.06
B25272.14
B25272.06EA
128
EUR
B25272.06
B25272.14
1-Tritylimidazol-4-carbaldehyd ≥98%
1-Tritylimidazol-4-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 33016-47-6
Molecular Formula: C23H18N2O
Formula Weight: 338.41
Melting Point: ca 192° dec.
MDL No.: MFCD02179554
Formel:
C₂₃H₁₈N₂O Molecular Weight: 338,41 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 192 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179554 CAS-Nummer: 33016-47-6 |