1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
CFF227.1 CFF227.5 017280-1G 017280-5G
CHMPCFF227.1EA 268 EUR
CHMPCFF227.1 CHMPCFF227.5 FLUO017280-1G FLUO017280-5G
1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid
1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonylchlorid
Formel: C₅H₇ClN₂O₂S
MDL: MFCD01313780
CAS-Nummer: 137049-02-6