1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF317.0.25
CFF317.0.5
CFF317.1
017356-250MG
017356-500MG
017356-1G
CHMPCFF317.0.25EA
427
EUR
CHMPCFF317.0.25
CHMPCFF317.0.5
CHMPCFF317.1
FLUO017356-250MG
FLUO017356-500MG
FLUO017356-1G
1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonamid
1,2-Dimethyl-4-imidazolsulfonamid
Formel:
C₅H₉N₃O₂S |
MDL:
MFCD02091383 CAS-Nummer: 415913-06-3 |