3-Brom-1-(toluol-4-sulfonyl)indol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-8028-5G
IN-8028-25G
IN-8028-1G
COBBIN-8028-5GEA
181
EUR
COBBIN-8028-5G
COBBIN-8028-25G
COBBIN-8028-1G
3-Brom-1-(toluol-4-sulfonyl)indol
3-Brom-1-(toluol-4-sulfonyl)indol
Formel:
C₁₅H₁₂BrNO₂S |
MDL:
MFCD09260442 CAS-Nummer: 90481-77-9 |