1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683566-1G 683566-250MG
SIAL683566-1GEA 94.2 EUR
SIAL683566-1G SIAL683566-250MG
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₁BN₂O₄
Molecular Weight: 280,1278 g/mol
MDL: MFCD08706026
CAS-Nummer: 864754-16-5