1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
014484-1G 014484-5G
FLUO014484-1GEA 63.8 EUR
FLUO014484-1G FLUO014484-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₆H₈N₂O
MDL: MFCD00159635
CAS-Nummer: 25016-12-0