1-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5119-5G
BB-5119-1G
COBBBB-5119-5GEA
1370
EUR
COBBBB-5119-5G
COBBBB-5119-1G
1-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-boronsäure
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel:
C₉H₈BFN₂O₂ |
MDL:
MFCD09972100 CAS-Nummer: 1072945-89-1 |