2-(Methylsulfonylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5936-1G
PN-5936-250M
COBBPN-5936-1GEA
1490
EUR
COBBPN-5936-1G
COBBPN-5936-250M
2-(Methylsulfonylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Methylsulfonylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₈BN₃O₄S |
MDL:
MFCD12546566 CAS-Nummer: 1218789-36-6 |