2-(Boc-amino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-BOC protected
PN-8765-1G
PN-8765-250M
COBBPN-8765-1GEA
324
EUR
COBBPN-8765-1G
COBBPN-8765-250M
2-(Boc-amino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Boc-amino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₄BN₃O₄ |
MDL:
MFCD09027069 CAS-Nummer: 1032758-88-5 |