Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22429.06EA 45.3 EUR
B22429.06 B22429.14 B22429.22
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat ≥98%
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel: C₈H₉ClN₂O₂S
Molecular Weight: 232,69 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
MDL: MFCD00006085
CAS-Nummer: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0