Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145963-100G 145963-25G 145963-5G
SIAL145963-100GEA 243 EUR
SIAL145963-100G SIAL145963-25G SIAL145963-5G
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel: C₈H₉ClN₂O₂S
MDL: MFCD00006085
CAS-Nummer: 5909-24-0
EINECS: 227-619-0