4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin
Lieferant: CHEMPUR
SPB07199.250
SPB07199.1
CHMPSPB07199.250EA
0
EUR
CHMPSPB07199.250
MAYBSPB07199.1
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂S Molecular Weight: 195,07 g/mol |
MDL:
MFCD00006086 CAS-Nummer: 6299-25-8 EINECS: 228-577-6 |