4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144533-25G 144533-5G
SIAL144533-25GEA 107 EUR
SIAL144533-25G SIAL144533-5G
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
Molecular Weight: 195,07 g/mol
MDL: MFCD00006086
CAS-Nummer: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6