4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
145289-10G 145289-50G
SIAL145289-10GEA 39 EUR
SIAL145289-10G SIAL145289-50G
4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Molecular Weight: 160.63 g/mol
MDL: MFCD00006083
CAS-Nummer: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6