2-(Cbz-amino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-6296-1G
PN-6296-250M
COBBPN-6296-1GEA
618
EUR
COBBPN-6296-1G
COBBPN-6296-250M
2-(Cbz-amino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Cbz-amino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₂BN₃O₄ |
MDL:
MFCD16295114 CAS-Nummer: 1256359-98-4 |