2-(4'-Methoxybenzyloxy)-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5813-1G
BB-5813-250M
COBBBB-5813-1GEA
1630
EUR
COBBBB-5813-1G
COBBBB-5813-250M
2-(4'-Methoxybenzyloxy)-5-pyrimidinboronsäure
2-(4'-Methoxybenzyloxy)-5-pyrimidinboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₃BN₂O₄ |
MDL:
MFCD12546478 CAS-Nummer: 1217500-72-5 |